Learn More
Bariumsulfat, gefällt, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12618625 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12618625
Marke: Fisher Chemical B/1120/61
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Barium(2+)-Sulfat
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 1580°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 2 kg
Formelmasse 233.4g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß