Learn More
Bariumsulfat, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell ™
Artikelnummer. 15672600
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumsulfat, Barit, Makropaque, Mikropaque, Mikrotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumsulfat
Schmelzpunkt 1580 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel BaSO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Barium(2+)-Sulfat
Formelmasse 233.39 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 4.4 g/cm3