Learn More
Bariumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number 12922085
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
Salpetersäure
O[N+]([O-])=O
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
Salpetersäure
O[N+]([O-])=O
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemischer Name oder Material Barium
Konzentration 1 g/l
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig