Learn More
Bariumperoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123431
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium Peroxide
Schmelzpunkt 450.0°C
CAS 1304-29-6
Farbe Beige
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Iodometry)
Summenformel BaO2
Strukturformel BaO2
MDL-Nummer MFCD00003454
Merck Index 15,985
Synonym barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L
InChI-Schlüssel ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
IUPAC-Name Barium(2+);peroxid
Molekulargewicht (g/mol) 169.33
PubChem CID 14773
Formelmasse 169.33
Reinheit (%) 95%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium peroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.