Learn More
Bariumperchloratlösung, Honeywell™
Artikelnummer. 15684780
Click to view available options
Menge:
1 l
Volumetrisch, 0.005 M Ba(ClO4)2 in Isopropanol/Wasser
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumperchlorat-Lösung
CAS 13465-95-7
Menge 1 l
Summenformel BaCl2O8
Strukturformel Ba(ClO4)2
MDL-Nummer MFCD00003440
UN-Nummer UN1219
Flammpunkt 21 °C (69.8 °F)
Synonym Bariumperchlorat, Bariumdiperchlorat, Perchlorsäure, Bariumsalz, Barium 2+ Diperchlorat, Barium 2 + Ionendiperchlorat, Bariumperchlorat, wasserfrei, Perchlorsäure, Bariumsalz2:1, Perchlorsäure, Bariumsalz 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
IUPAC-Name Barium(2+);Diperchlorat
Molekulargewicht (g/mol) 336.219
PubChem CID 61623
Formelmasse 336.23 mol