Learn More
Bariumnitrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, auf Basis von ≥99 %, ≥52% Ba, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15653260
Bariumnitrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, auf Basis von ≥99 %, ≥52% Ba, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Artikelnummer. 15653260
Marke: Honeywell-Fluka 3112825KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss. p.a., ACS Reagent,≥ 99 %, ≥ 52 % Ba
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-31-8
Summenformel BaN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 261.34
MDL-Nummer MFCD00003442
InChI-Schlüssel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bariumnitrat, Nitrobarit, Salpetersäure, Bariumsalz, Bariumdinitrat, Nitrato barico Spanisch, Nitrat de baryum französisch, Bariumnitrat BaNO32, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24798
IUPAC-Name Barium(2+);Dinitrat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumnitrat
Schmelzpunkt 592 °C (Zersetzung)(Literatur)
Namenshinweis Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99%, ≥52% auf Basis von Ba
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 kg
Strukturformel (NH4)2SO4
UN-Nummer UN1446
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Formelmasse 261.34
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 3.24 g/cm3
Name des Produkts
Bariumnitrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, auf Basis von ≥99 %, ≥52% Ba, Honeywell Fluka™ >