Learn More
Bariumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Beschreibung
Barium nitrate is used by the oil and gas industries to make drilling muds. It is used to make paints, bricks, tiles, glass, rubber, and other barium compounds. It also used in is used in signal flares and water softener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium nitrate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metal basis) |
IUPAC-Name | Barium(2+);Dinitrat |
Formelmasse | 261.35 |
Aussehen | White crystalline |
Dichte | 3.24g/cm3 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W23K008 | Analysenzertifikat | 03/10/2024 | 010648.14,010648.36,010648.22,010648.06 |
W21K006 | Analysenzertifikat | 03/10/2024 | 010648.14,010648.36,010648.22,010648.06 |
S20K032 | Analysenzertifikat | 27/06/2024 | 010648.14,010648.36,010648.22,010648.06 |
M30G018 | Analysenzertifikat | 30/06/2022 | 010648.14,010648.36,010648.22,010648.06 |
M09G021 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 010648.14,010648.36,010648.22,010648.06 |