Learn More
Bariumhydroxid, wasserfrei, 94 bis 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396588
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Cobalt(II,III) oxide is used in enamels, pigments, porcelain colorants, semiconductors, ceramics, catalysis, grinding wheels and other fields as an important inorganic material. It is a useful oxidant in chemical industry and as catalyst for organic synthesis. It is widely used as catalyst carrier and as electrode active material. It is also used in senior goggles, other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices and solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17194-00-2
Summenformel BaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 171.341
MDL-Nummer MFCD00003443
InChI-Schlüssel RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
PubChem CID 6093286
ChEBI CHEBI:32592
IUPAC-Name Barium(2 +); Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium hydroxide
Schmelzpunkt 408°C
Namenshinweis anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 94-98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 171.36
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.