Learn More
Bariumchloridlösung,0.1 M, Honeywell ™
Artikelnummer. 15604130 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15604130
Marke: Honeywell-Fluka 342521L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Volumetrisch, 0.1 M BaCl (0.2 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumchloridlösung
CAS 10361-37-2
Menge 1 l
Summenformel BaCl2
MDL-Nummer MFCD00003445
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Bariumchlorid, Bariumdichlorid, Bariumchloridlösung, Bariumchlorid, wasserfrei, Bariumchlorid, ultratrocken, Dichlorbarium, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
InChI-Schlüssel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
IUPAC-Name Barium(2+);dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
Formelmasse 208.23 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M