Learn More
Bariumchlorid R2 EU-Arzneibuch, Fisher Chemical ™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bariumchloridlösung R2 |
CAS | 101-27-9 |
Menge | 1000 ml |
Hinweise zur Reinheitsqualität | EU Ph Ref: 1009302 |
Summenformel | C11H9Cl2NO2 |
Synonym | Barbamat, Barban, Carbin, chlorieren, Carbin-Herbizid, chlorinat, carbin, karbin, neoban, carbyne herbicide |
InChI-Schlüssel | MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)OCC#CCCl |
IUPAC-Name | 4-chlorobut-2-ynyl N-(3-chlorophenyl)carbamat |
Molekulargewicht (g/mol) | 258.098 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium chloride solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1009302. (RP 029)