Learn More
Bariumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021029
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
Product Code. 11374599
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13195.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Barium carbonate is widely used in the ceramics industry as an ingredient in glazes. It acts as a flux, a matting and crystallizing agent and combines with certain colouring oxides to produce unique colours not easily attainable by other means. It is also used for removing of sulfates in phosphoric acid production and chlorine alkali electrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bariumcarbonat wird in der Keramikindustrie häufig als Inhaltsstoff in Glasuren verwendet. Es fungiert als Flussmittel, als Mattierungs- und Kristallisationsmittel und erzeugt in Kombination mit bestimmten Farboxiden einzigartige Farben, die auf andere Weise nicht leicht zu erreichen sind. Es wird auch zur Entfernung von Sulfaten in der Phosphorsäureproduktion und Chloralkali-Elektrolyse verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Alkohol. Löslich in Essigsäure, Salzsäure und Salpetersäure.
Hinweise
m.p. 174 ° (90 atm), 811 ° (1 atm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifications
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Barium carbonate
Schmelzpunkt 811°C
Menge 100 g
Strukturformel BaCO3
Merck Index 14,969
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid,hydrochloric acid and nitric acid.
IUPAC-Name barium(2+) carbonate
Formelmasse 197.35
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.43