Learn More
Barium 1-Methoxy-2-Propoxid, 25 Gew.% in 1-Methoxy-2-Propanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369627
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130812-47-4
Summenformel C8H18BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 315.555
MDL-Nummer MFCD00078021
InChI-Schlüssel WCXRGQPXPCQKSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethoxyethoxy barium, barium methoxypropoxide w/w in methoxypropanol, barium bis 2-ethoxyethan-1-olate, barium 2+ ion bis 2-ethoxyethanolate
PubChem CID 14619883
IUPAC-Name Barium(2+);2-Ethoxyethanolat
SMILES CCOCC[O-].CCOCC[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium 1-methoxy-2-propoxide
Dichte 1.04 g/mL
Flammpunkt 35°C (95°F)
Strukturformel Ba[OCH(CH3)CH2OCH3]2
Menge 25 g
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 315.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25% w/w in 1-methoxy-2-propanol
Physikalische Form Flüssigkeit