Learn More
Barium 1-Methoxy-2-Propoxid, 25 Gew.% in 1-Methoxy-2-Propanol, Thermo Scientific™
21.40 € - 254.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 130812-47-4 |
---|---|
Summenformel | C8H18BaO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 315.555 |
MDL-Nummer | MFCD00078021 |
InChI-Schlüssel | WCXRGQPXPCQKSJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | bis 2-ethoxyethoxy barium, barium methoxypropoxide w/w in methoxypropanol, barium bis 2-ethoxyethan-1-olate, barium 2+ ion bis 2-ethoxyethanolate |
PubChem CID | 14619883 |
IUPAC-Name | Barium(2+);2-Ethoxyethanolat |
SMILES | CCOCC[O-].CCOCC[O-].[Ba+2] |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
130812-47-4 | |
315.555 | |
WCXRGQPXPCQKSJ-UHFFFAOYSA-N | |
14619883 | |
CCOCC[O-].CCOCC[O-].[Ba+2] |
C8H18BaO4 | |
MFCD00078021 | |
bis 2-ethoxyethoxy barium, barium methoxypropoxide w/w in methoxypropanol, barium bis 2-ethoxyethan-1-olate, barium 2+ ion bis 2-ethoxyethanolate | |
Barium(2+);2-Ethoxyethanolat |
Spezifikation
Barium 1-methoxy-2-propoxide | |
1.04 g/mL | |
C8H18BaO4 | |
MFCD00078021 | |
Air and moisture sensitive | |
WCXRGQPXPCQKSJ-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+);2-Ethoxyethanolat | |
14619883 | |
25% w/w in 1-methoxy-2-propanol |
130812-47-4 | |
35°C (95°F) | |
Ba[OCH(CH3)CH2OCH3]2 | |
UN2924 | |
bis 2-ethoxyethoxy barium, barium methoxypropoxide w/w in methoxypropanol, barium bis 2-ethoxyethan-1-olate, barium 2+ ion bis 2-ethoxyethanolate | |
CCOCC[O-].CCOCC[O-].[Ba+2] | |
315.555 | |
315.55 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318-H226-H302-H332
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen