Learn More
Thermo Scientific™ Klappdeckelgestelle mit Strichcode für Matrix™ Aufbewahrungsröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6524185
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,75 ml Röhrchen
1,0 ml Schraubverschluss-Röhrchen
1,4 ml Röhrchen
500μ l-Röhrchen mit Schraubverschluss
500 μl Röhrchen
Anzahl pro Karton:
5
10
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15543734
Marke: Thermo Scientific™ 4897BR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die leeren Gestelle im ANSI-Format mit 2D- und linearen Barcodes und visuell lesbarem Text auf drei Seiten sowie einem 2D-Barcode an der Unterseite des Gestells ermöglichen das Erstellen von anwenderspezifischen Assays.
Verbessern Sie die Probenlagerung bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Gasphase, mit Thermo Scientific™ Matrix™ barcodierten Klappdeckelgestellen. Die barcodierten Klappdeckelgestelle verfügen über einen linearen Barcode, einen 2D-Barcode und eine vom Menschen lesbare Gestell-Identifikation an drei Seiten des Gestells für die ultimative Probenverfolgung. Verwenden Sie die Röhrchen in Kombination mit Thermo Scientific 2D barcordierten Röhrchen, Barcode-Lesegeräten, Arrayern und Cappern.
Unübertroffenes Design der Lagergestelle
  • Lagerung in roboterkompatiblem Gestell mit Stellfläche nach ANSI
  • Die Gestelle sind mit einem Barcode, einer visuell lesbaren ID und einem 2D-Barcode für eine ultimative Probennachverfolgung versehen, die unabhängig von Ihrem Barcode-System ist
  • Die Barcodes der Gestelle sind kompatibel mit allen unseren VisionMate Lesegeräten
  • Der Klappdeckel ruht während des manuellen Pipettierens in geöffneter Position auf dem Gestell, um Kontaminationen des Deckels durch die Arbeitsfläche zu verhindern
Klappgestelle sparen wertvollen Platz
  • Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
  • Die Deckel der Klappgestelle können in automatisierten Anwendungen mit hohem Durchsatz für den Zugriff auf die Röhrchen automatisch angehoben werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Leeres Gestell mit Schnappverschluss
Kapazität (metrisch) 1 ml
Material Kunststoff
Zur Verwendung mit (Geräte) 1,0 ml Schraubverschluss-Röhrchen
Anzahl pro Karton 5
Barcode 2D-Datenmatrix; linearer EAN-Code 128; menschenlesbar
Aufnahmevermögen 2D Matrix Röhrchen
Produktlinie Matrix
Verpackungsmenge 5 Karton
Kapazität (angloamerikanisch) 0,0338 fl oz.
Verschlusstyp Schraubverschluss