Learn More
Barbitursäure, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072400
Click to view available options
Menge:
100g
500 g
Barbitursäure (CAS-Nr. 67-52-7, Synonym: Malonylharnstoff) ist die Stammverbindung, die bei der Herstellung von Barbituraten verwendet wird, die als Sedativmittel dienen.Wird auch bei der Herstellung von Kunststoffen, Textilien und Polymeren intensiv eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Barbitursäure ist ein weißes, geruchloses, wasserlösliches kristallines Pulver.
• Es ist in einem wässrigen Medium eine starke Säure.
Anwendungen
• Barbitursäure nutzt die Knoevenegal-Kondensationsreaktion, zur Umwandlung in Barbituratmittel, die als Depressiva des Zentralnervensystems wirken.
• Sie ist aktiver Bestandteil der Synthese von Vitamin B12.
• Wird auch bei der elektrochemischen Oxidation von Jod mit zyklischer Voltammetrie und kontrollierter potenzieller Coulometrie eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-52-7
Summenformel C4H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.09
MDL-Nummer MFCD00006666
InChI-Schlüssel HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
PubChem CID 6211
ChEBI CHEBI:16294
IUPAC-Name 1,3-Diazinan-2,4,6-trion
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barbituric acid
Namenshinweis 99+%
Prozentgehaltsbereich 99+%
Merck Index 15, 958
Formelmasse 128.09
Menge 100g