Learn More
Invitrogen™ Bandmate Trichtertablett
Das Bandmate Funnel Tray ist ein Ersatztablett, das speziell für den Einsatz mit dem Bandmate Automated Western Blot Processor entwickelt wurde.
Marke:  Invitrogen™ BW0040
Artikelnummer. 17135822
  • 222.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Trichtertablett ist für das Trichtern von Antikörperlösung in Antikörper-Rückgewinnungsröhrchen und für die Ausrichtung von gebrauchtem Puffer auf Abfallbehältern während der Western Blot Verarbeitung erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Western Blot
Bandmate™
1 Tablett
25,65 cm x 21,59 cm x 6,05 cm
8 oz
Bandmate Trichtertablett
Invitrogen™ Bandmate™ Automatischer Western Blot-Prozessor
Trichtertablett
Umgebungstemperatur
0,227 kg
0,227 kg