missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BamHI, HC (50 U/μL)

Artikelnummer. 10364730 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
20.000 E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10364730

Marke: Thermo Scientific™ ER0053

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Restriktionsenzym BamHI erkennt G^GATCC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer.

Herkömmliche Thermo Scientific Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.

Highlights

  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen

Anwendungen

  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 50 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym BamH I
Kompatibler Puffer Spezialpuffer (10x Puffer BamHI)
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 20.000 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt