missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bambuterol hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16457336
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16457336

Marke: Medchem Express HY17501A

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Bambuterol hydrochloride ((±)-Bambuterol hydrochloride; KWD-2183 hydrochloride) is a long acting beta-adrenoceptor agonist (LABA) used in the treatment of asthma; it also is a prodrug of terbutaline.

Bambuterol hydrochloride ((±)-Bambuterol hydrochloride

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bambuterol hydrochloride
CAS 81732-46-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H30ClN3O5
Menge 100 mg
Synonym (±)-Bambuterol hydrochloride KWD-2183 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 120 mg/mL (297.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.4 mg/mL (5.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC(OC(N(C)C)=O)=CC(OC(N(C)C)=O)=C1)CNC(C)(C)C.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 403.9
Formelmasse 403.9
Reinheit (%) 99.64%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt