Learn More
Azpack™ Kugel aus Carbon-Chrom-Stahl
Click to view available options
:
Durchmesser: 178 mm
Beschreibung
- Aus Latexgummi
- Auf 178 mm (7 in.) aufblasen
- Diverse Farben
- Wird in Packungen mit 20 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ballon |
| Menge | 20 Packungen |
| Material | 100 % Latex |
| Farbe | Farblich sortiert |