Beschreibung
Explorer™ Semimikro- Waagen
Modell EX225DM
• Intelligente Leistung für Anwendungen, die extreme Genauigkeit erfordern
• Die intuitive SmarText™ 2.0 Software sorgt für ein hochmodernes Anwendererlebnis
• Geniale Auslegung zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit
• Vollfarbige Touchscreenanzeige
• Pfannendurchmesser 80 mm
• Abmessungen 230 x 640 x 467 mm (B x H x T)
• Kapazität 120/220 g x 0.01/0.1 mg Messbarkeit
Modell EX225DM
• Intelligente Leistung für Anwendungen, die extreme Genauigkeit erfordern
• Die intuitive SmarText™ 2.0 Software sorgt für ein hochmodernes Anwendererlebnis
• Geniale Auslegung zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit
• Vollfarbige Touchscreenanzeige
• Pfannendurchmesser 80 mm
• Abmessungen 230 x 640 x 467 mm (B x H x T)
• Kapazität 120/220 g x 0.01/0.1 mg Messbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Displaytyp | Vollfarbiger 5,7 in VGA, Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0,01, 0,01, 0,1 mg |
| Linearität | 0,1 mg |
| Min. Probengewicht | 9 mg |
| Modell | EX225DM |
| Wiederholgenauigkeit | 0,015 mg |
| Stabilisierungszeit | 8 s |
| Abmessungen (L x B x H) | 393 x 230 x 350 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schale | 3,14 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Schale | 80 mm |