Learn More
Cole-Parmer™ Windschutz für Waagen
Artikelnummer. p-8003498 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
330 mm
381 mm
457 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15380645
Marke: Cole-Parmer™ 0101902
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Klares Acryl verhindert, dass Zugluft das Wiegen beeinflusst
  • Bereits zusammengesetzt
  • Kleine Öffnung auf der Rückseite für Netzkabel
  • Erhöhte Kanten auf der Oberseite des Gehäuses ermöglichen die sichere Platzierung häufig verwendeten Wägezubehörs
  • Minimiert die Luftbewegung um Ihre Waage für schnellere, stabilere Messwerte
Spezifikation
Farbe Klar
Abmessungen (L x B x H) 14,75 x 13 x 13,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 13 in.
Breite (metrisch) 330 mm
Größe S