missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, Cellulose PEI, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
25 Blatt
50 Bögen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cellulose-PEI |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin oder als Pulver |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Menge | 50 Bögen |
Geruch | Geruchsneutral |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
J.T. Baker Baker-flex™, Cellulose PEI, J.T.Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur