Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, Cellulose PEI, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15598294
J.T. Baker Baker-flex™, Cellulose PEI, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15598294
25 Blatt
Click to view available options
Menge:
25 Blatt
50 Bögen
Artikelnummer. 15598294
Marke: J.T. Baker 447304
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Biegsame TLC-Folie
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cellulose PEI
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin oder als Pulver
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Menge 25 Blatt
Geruch Geruchsneutral
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
J.T. Baker Baker-flex™, Cellulose PEI, J.T.Baker™ >