Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, Aluminiumoxid IB-F, J.T.Baker ™ Artikelnummer.: 15517594
J.T. Baker Baker-flex™, Aluminiumoxid IB-F, J.T.Baker ™
Artikelnummer. 15517594
200 Bögen
Click to view available options
Menge:
200 Bögen
Artikelnummer. 15517594
Marke: J.T. Baker 446702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Biegsame TLC-Folie
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid IB-F
Menge 200 Bögen
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Geruch Geruchsneutral
Relative Dichte 1 l = 4.00 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
J.T. Baker Baker-flex™, Aluminiumoxid IB-F, J.T.Baker ™ >