Learn More
Interscience BagTips (normal) Pipettenspitzen 19cm lang für BagPipet, steril, VE=1000 St. (40x25)
Click to view available options
Menge:
1000
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Leichtgewichtig und ergonomisch
- Einfaches Auswerfen
- Länge 19 cm, Nennvolumen 1.1 ml
- Mittels Gammabestrahlung sterilisiert
- Keine Gefahr einer Verstopfung der Pipette
- Keine Gefahr einer Kontamination
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1.1 mL |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 7.48 in. |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erreichen Sie den Boden der Homogenisationsbeutel und extrahieren Sie viskose Flüssigkeiten |
| Sterilisationsmethode | Gammabestrahlt |
| Menge | 1000 |
| Einwegprodukt | Ja |
| Mehr anzeigen |