Learn More
Saint Gobain Life Sciences CHEMWARE GAS SAMPLING BAG, TEDLAR SEPTUM VALVE 24
Flexibler und langlebiger Gasentnahmebeutel für die Analyse nicht korrosiver Gase. Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ Tedlar™ PVF-Gasentnahmebeutel ist für einen dichten Betrieb heißversiegelt.
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1075021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Geeignet für Gas- und Flüssigkeitsbehälter
- Geeignet für Gasprobenstrecken
- An allen Seiten heißversiegelt
- Nicht kontaminierend
- Inert gegenüber den meisten nicht korrosiven Gasen
- Geringe Durchlässigkeit
- Erhältlich mit einem vernickelten Ein-/Aus-Ventil aus Messing, an das Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 Zoll oder ein Septum aus PTFE/Silikon in einem Polypropylen-Gehäuse zur Verwendung mit einer Kanüle angeschlossen werden können
Spezifikation
Tedlar Bag | |
Septumanschluss | |
50 μm | |
2 mil | |
23.6 in. | |
23.6 in. |
Gas and Liquid Sampling | |
PVDF | |
37,7 L | |
600 x 600 mm | |
600 mm | |
600 mm |