Learn More
Saint-Gobain Gasprobenbeutel mit FEP-Septumventil, PTFE 600 mm x 900 mm Chemware
Die wiederverwendbaren Beutel widerstehen Beschädigungen durch Strahlung und korrosive Gase
Marke: Saint-Gobain D1075008
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wiederverwendbar
- Widersteht Beschädigungen durch Strahlung und korrosive Gase
- Die wiederverwendbaren Beutel widerstehen Beschädigungen durch Strahlung und korrosive Gase
- 5 mm stark
- Temperaturbeständig bis 93 °C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Probenbeutel mit Septumventil | |
Durchsichtig | |
Bis zu 93 °:C | |
600 x 910 mm |
50 l | |
FEP | |
5 mil |