Learn More
Tocris Bioscience™ BAG 956
Dual PI 3-kinase and PDPK1 (PDK1) inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 3606/10
193.89 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BAG 956 is a dual PDPK1 (PDK1) and class I PI 3-K inhibitor (IC50 values are 245, 56, 446, 35 and 117 nM for PDPK1 and PI 3-K p110 -α, -β, -δ, and -γ respectively). Inhibits cellular AKT phosphorylation at Thr308. Blocks cell proliferation, causing arrest in G1 phase of the cell cycle. Slows tumor progression in mouse xenograft models.Spezifikation
98% | |
10 mg | |
427.5 |
Aufbewahrung bei -20 °C | |
BAG 956 | |
BAG 956 |
Nur für Forschungszwecke