Learn More
Thermo Scientific™ Bafetinib, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 467941000
640.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Bafetinib | |
100 mg | |
576,62 | |
Reagenz |
859212-16-1 | |
C30 H31 F3 N8 O | |
Fest | |
95% |