Learn More
Gibco™ Bacto™ Malt Extract
Der wasserlösliche Teil gemälzter Gerste.
Marke: Gibco™ 218630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54210kg
Beschreibung
- Verwendung für den Nachweis von Hefen und Schimmel
- Dehydriert
- Kulturmedien
- Malzextrakt
Spezifikation
LUO | |
Pulver | |
Flasche | |
Bacto™ | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Gerstenmalz |
Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. | |
Malzextrakt | |
Mikrobielle Fermentation | |
500 g |