Learn More
Gibco™ Bacto™ Casitone
Artikelnummer. 16209861
Click to view available options
Menge:
500 g
missing translation for 'unitSize'
500 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 16209861
missing translation for 'mfr': Gibco™ 225930
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein pankreatischer enzymatischer Verdau tierischen Ursprungs (AO) von Casein.
  • Pankreatischer Verdau von Casein
  • Dehydriert
  • Kulturmedium
  • 500 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung von rekombinanten Proteinen auf Escherichia-coli-Basis
Produktlinie Bacto™
Menge 500 g
Quelle Tierischer Ursprung, Casein