Learn More
CPC™ Back-to-Back Body Adapter
Click to view available options
:
Polysulfon, USP Klasse VI, ADCF, Sterilisierung:Gamma Autoklave, frei schwimmend, -40 °F bis 300 °F
Beschreibung
- Medizinische Qualität
- Ohne Ventil
- Natürliche Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, ADCF (frei von tierischen Komponenten) |
| Material | Polysulfon |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
| Sterilisationsmethode | Gamma, Autoklave |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Maximaler Druck | 60 psi, 4,1 bar |
| Max. Operating Temperature (English) | 300 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 149 °C |