Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, Zinksalz, Aktivität min. 60 Units/mg
Artikelnummer. p-62198 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10259163
Marke: Thermo Scientific Chemicals 226110010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-89-6
MDL-Nummer MFCD16661228
Synonym Zinc bacitracin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bacitracin, zinc salt
Typ Bacitracin Zinc Salt
Namenshinweis potency min. 60 Units/mg
Physikalische Form Feines Kristallpulver
pH 6 to 7.5 (as described by Eur. Pharm.)
Schmelzpunkt 250.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max. (1 g, 60°C) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa for 3 hrs.)
Verpackung Glasflasche
Farbe Beige oder Grau/Gelb bis Weiß
Konzentration ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Menge 1 g
Merck Index 15, 929
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.1g/L (28°C). Other solubilities: 6.55g/L methanol - 2.0g/L ethanol (28°C), 0.16g/L isopropanol- 1.3g/L ethyl acetate (28°C), 0.01g/L chloroform
Reinheit (%) 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)