Learn More
Bacitracin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bacitracin hemmt die Zellwandsynthese in grampositiven Bakterien. Bacitracin ist ein Polypeptid-Antibiotikum und wird in Salben zur Vorbeugung von Baceterialinfektionen eingesetzt. Bacitracin Zinksalz wird mit anderen topischen Antibiotika wie Polymyxin B und Neomycin in Verbindung gebracht, das zur Behandlung von lokalen Hautinfektionen und zur Vorbeugung von Wundinfektionen eingesetzt wird. Es ist empfindlich gegenüber Streptokokken, die zur Unterscheidung von anderen beta-hämolytischen Streptokokken beitragen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. An einem trockenen Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Bacitracin hemmt die Zellwandsynthese in grampositiven Bakterien. Bacitracin ist ein Polypeptid-Antibiotikum und wird in Salben zur Vorbeugung von Baceterialinfektionen eingesetzt. Bacitracin Zinksalz wird mit anderen topischen Antibiotika wie Polymyxin B und Neomycin in Verbindung gebracht, das zur Behandlung von lokalen Hautinfektionen und zur Vorbeugung von Wundinfektionen eingesetzt wird. Es ist empfindlich gegenüber Streptokokken, die zur Unterscheidung von anderen beta-hämolytischen Streptokokken beitragen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. An einem trockenen Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bacitracin |
Typ | Bacitracin |
Physikalische Form | Pulver |
Schmelzpunkt | 222°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 g |
Merck Index | 14,934 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 1421.6 |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'