Learn More
Motic™ BA310 LED-Mikroskop
Das ideale Mikroskop für Anwendungen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel, Gesundheitswesen (Zahnmedizin, Veterinärmedizin), Forschung und Lehre (Universität, Hochschule). Das Motic™ BA310 LED-Mikroskop kann mit Zubehör für Phasenkontrast, Dunkelfeld und Polarisation ausgestattet werden.
Marke: Motic™ 1100401200572
Beschreibung
- Binokulartubus Typ Siedentopf, 30° Sichtwinkel, 360°-Drehung, Tubus um 360° schwenkbar
- Weitfeld-Brillenträgerokulare N-WF10X / 20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln
- 5-facher Revolver, nach hinten gerichtet
- CCIS™ Planachromat-Objektive EC PL 4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder/Öl)
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Eingebauter mechanischer Objekttisch mit koaxialem Trieb (Anwendung von rechts)
- Fokussierbarer NA 0.90 / 1.25-Abbe-Kondensator mit Irisblende und Schieberschlitz
- Einstellbare LED-Beleuchtung 3 W, nach Köhler
- Stromversorgung 100–240 V, VDE-Stecker (CE)
- Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, manuelle Befestigungsschraube, Staubabdeckung
Spezifikation
Fokussierbarer NA 0.90 / 1.25-Abbe-Kondensator mit Irisblende und Schieberschlitz | |
Siedentopf Binokular, 30° geneigt, 360° drehbar, Tubuse 360° schwenkbar, mit integrierter Kamera | |
4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder/Öl) | |
Digitales binokulares LED-Mikroskop mit Kamera | |
5-facher Revolver, nach hinten gerichtet |
Weitfeld-Brille N-WF10X / 20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln | |
LED | |
CCIS planachromatisch | |
Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, manuelle Befestigungsschraube, Staubschutzabdeckung, integrierte Digitalkamera | |
100/240 V, VDE-Stecker (CE) |