Learn More
Motic™ BA310POL Binokular-Polarisationsmikroskop
Verwenden Sie dieses Polarisationsmikroskop für Durchlichtproben. Das binokulare Motic™ BA310POL Binokularmikroskop ist für die Untersuchung von doppelbrechenden Proben aus der Petrographie und Mineralogie konzipiert und kann in der Industrie für synthetische Materialien verwendet werden.
Marke:  Motic™ 1100100402242
Artikelnummer. 15485262
  • 3950.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der um 30° geneigte binokulare Kopf sorgt für eine bequeme Sicht im Sitzen
  • Einstellung des Augenabstands zwischen 55 und 75 mm
  • Weitfeldokular mit hohem Blickpunkt, N-WF10X/20 mm, Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, Gummiaugenmuschel (gepaart), Fadenkreuz an einem Okular
  • Zwischentubus mit 360° drehbarem Analysator und Bertrand-Objektiv, fokussierbar
  • Quarzkeil-, Vollλ- und λ-Viertel-Plättchen
  • Umgekehrter vierfacher Objektivrevolver mit Klick-Stopps für präzise Vergrößerungsänderungen, individuell zentrierbar mit einer Referenzposition
  • CCIs EC Plan spannungsfreie Objektive EC PL 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 -Feder, 60X/0.80-Feder
  • Koaxiales Grob- und Feinfokussiersystem in Mindestabständen von 2 Mikron mithilfe der Spannungseinstellung
  • Vertikaler Bewegungsbereich von 20 mm
  • 360° kreisförmiger Drehtisch mit einem Durchmesser von 160 mm, verriegelbare Position
  • Fokussierbarer und zentrierbarer, ausschwenkbarer Achromat-Kondensator N.A. 0.90/0.13, spannungsfrei
  • Drehbarer Polarisator, auf Kondensatorträger fixiert
  • Sammellinseneinheit mit aufschraubbarem Filterhalter
  • Köhler-Beleuchtung Quarz-Halogen6 V/30 W mit Helligkeitsregler
Spezifikation
Spezifikation
Achromatischer Ausschwingkondensor N.A. 0.90/0.13 (spannungsfrei) mit Irisblende
Koehler Quarz-Halogen mit Intensitätskontrolle 6 V/30 W
Quarzkeil-, λ- und 1/4λ-Verzögerungsplatten; polarisierende mechanische Stufe; C-Mount-Kameraadapter: 0,5x, 0,65x, 1x; Fotoadapter, 2,5x Fotookular, 4x Fotookular
Weitfeldokular mit hohem Augenpunkt, N-WF10X/20 mm, Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, Gummiaugenmuschel (gepaart), Fadenkreuz an einem Okular
Binokulares Polarisationsmikroskop BA310POL