Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (Durchm.)
20,32 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (Durchm.)
Farbe:
Gelb
Weiß
Form:
Rechteck
Rund
Packungsgröße:
1000 Stück
1500 Stück
2500 Stück
3000 Stück
Description
For BBP33/i3300 printers.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klebstofftyp | Acrylic, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Nylon Cloth (B-499) |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking, Wire and cable labelling |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP33, i3300, i5300 |
| Show More |