Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide-coated Nylon Cloth Labels
Artikelnummer. 30041444
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,25 in.
0,5 in.
0,75 in.
1 in.
1,5 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,75 in.
0,937 in.
1,437 in.
2,5 in.
4 in.
6 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
2300 Stück
2500 Stück
300 Stück
450 Stück
700 Stück
Artikelnummer. 30041444
Marke: Brady™ 153096
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Das weiße Nylongewebe mit matter Polyamidbeschichtung verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist für den Thermotransferdruck geeignet.
  • Für den Einsatz im Innenbereich empfohlen
  • UL- und CSA-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F)
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer B30-R4300.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Permanent Acrylic, Permanent
Farbe White
Ausführung Matte
Format Die-cut
Material Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wire and Cable Labeling, Electrical Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, General Identification
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady™ Label Printers
Horizontale Wiederholung (metrisch) 41.91 mm
Etiketten pro Zeile 2 Labels
Menge 300 Labels
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to 194°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +90°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0065 in.
Dicke (metrisch) 0.166 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 155.58 mm
Dimensions (LxW) 152.40 x 38.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 85.09 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 152.40 mm
Alternate Part Number B33-328-499