Learn More
Brady™ B30 Series ToughStripe™ Printable Floor Marking Tape
Continuous tape for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics
615.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen |
---|---|
Klebstofftyp | Rubber, Permanent, Pressure-sensitive |
Ausführung | Glanz |
Format | Kartusche |
Material | Polyester, Polyester Overlaminate |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Klebstofftyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Klebstofftyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15707477
|
Brady™
139944 |
Gelb | 3 in. | 100 ft. | Rubber, Permanent, Pressure-sensitive |
615.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 23-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Permanent ultra aggressive rubber-based pressure sensitive adhesive
- For indoor use only
- Polyester tapes with glossy finish
- Withstands forklift and pallet jack traffic without tearing or lifting
- Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, weather-resistant tape
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen | |
Glanz | |
Polyester, Polyester Overlaminate | |
0°F to +129°F | |
100 ft. |
Rubber, Permanent, Pressure-sensitive | |
Kartusche | |
Textured metals and low surface energy plastics, BBP35, BBP37 | |
0,004 in. |