Learn More
Masterflex™ B/T™ MasterSense™ BioPharma-Pumpen
Hochleistungspumpe für Prozessanwendungen mit intuitiver Touchscreen-Oberfläche und erweiterter Konnektivität
Marke: Masterflex™ 7711210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leistungsstarke Pumpe für kontinuierliche biopharmazeutische Prozessanwendungen
- Das Gehäuse aus 316 Edelstahl ist gemäß IP66 für den Einsatz in Waschumgebungen geeignet
- Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5 in./12,7 cm) sorgt für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
- Passen Sie die Parameter einfach per Berührung an, auch wenn Sie Handschuhe tragen
- Dank der Firmware-Updates über Funk können Sie die Vorteile der zukünftigen Verbesserungen bei den Pumpenmerkmalen und -funktionen voll ausschöpfen
- Zu den Optionen für Konnektivität und Steuerung gehören MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder Analogsignal
- Der dreistufige Benutzerzugriff gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe bedienen kann und auf welcher Ebene
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Betriebsprogramme speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung und einen schnellen Wechsel zu ermöglichen
- Betriebsarten: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Volumen und Dosierung nach Zeit – Chargensteuerung und Intervall/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
Spezifikation
± 0,1 % | |
B/T™ MasterSense™ BioPharma Pumpe, EtherNet/IP™ und Profibus netzwerkkompatibel, 11 bis 321 U/min; 90 bis 260 VAC | |
0,65 bis 42 LPM | |
Ja | |
Schnellbeladungs-Pumpenkopf, 3 ft. (1 m) Tygon™ LFL B/T 91-Schläuche 06430-91 und ein 6 ft. (1,8 m)-Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse | |
Umkehrbar 370 Watt | |
3 | |
Digitale variable Drehzahl | |
90/260 VAC |
IP 66 | |
Digitale variable Drehzahl | |
11 bis 321 U/min | |
Masterflex™ Pumpenköpfe und -schläuche | |
Edelstahl 316 | |
1 | |
Schnellbeladungs-Pumpenkopf | |
Für die Größen B/T™ 87 und 91 | |
50/60 |
CE_17332473.pdf
DateigrößeVersion: 153.2 kB
CE Certificate
DateigrößeVersion: 144.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ B/T™ MasterSense™ BioPharma-Pumpen > Beschreibung: B/T™ MasterSense™ BioPharma Pumpe, EtherNet/IP™ und Profibus netzwerkkompatibel, 11 bis 321 U/min; 90 bis 260 VAC
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur