Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Kit zur Extraktion bakterieller Proteine mit Enzymen
Mit diesen nichtionischen Detergenzlösungen können Sie E. coli und andere Bakterienzellen effizient lysieren und native Proteine schonend extrahieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 90079
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11746456
  • 812.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Bakterien Protein Extraktionskit
Ausreichend für: 125 g Zellpaste
• B-PER Reagenz, 500 ml
• Lysozym, 50 mg/ml, 2 × 0,5 ml
• Dnase I, 2.500 U/ml, 2 × 0,5 ml
B-PER Reagenz bei Umgebungstemperatur lagern. Lysozym und DNase I bei -20 °C lagern.
Flüssig
500 ml
B-PER™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number90079
Name des Produkts
Thermo Scientific™ B-PER™ Kit zur Extraktion bakterieller Proteine mit Enzymen > Reagenz mit Enzymen; 500 ml-Kit