Learn More
Bollé Safety Schutzbrille B-LINE ANTISCRATCH
Click to view available options
:
Linsenbeschichtung: Antikratz-Beschichtung
Beschreibung
- Transparente Gläser
- Technologie zugelassen für dauerhaftes Tragen und zertifiziert für perfekte optische Qualität.
- Anti-Kratz-Beschichtung.
- 99.9 % UVA-/UVB-Schutz.
- Gläser- und Rahmenschutz vor niedriger Krafteinwirkung; widerstehen einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei45 m/s (Maximalschutz für Brillen).
- Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Rahmenschutz vor all alltäglichen Risiken wie das Fallenlassen der Schutzbrille auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion.
- CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. |
| Linsenbeschichtung | Kratzfest |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| UV-Schutz | Ja |