Learn More
Bollé Safety B-Line BL15 Clear Goggles
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Stoßfest, UV-behandelt
Ohne Beschichtung
Beschreibung
- Klarer, durchsichtiger Rahmen
- Abgedichtete oder belüftete Ausführungen erhältlich
- Einstellbare Kopfbänder
- Passend für Korrekturbrillen
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Ohne Beschichtung |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Rahmenfarbe | klar |
Enthält | Einstellbare Kopfbänder |
Gewicht (metrisch) | 76 g |
Material | Band: Nylon, Polyester |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | PVC |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
B LINE
DateigrößeVersion: 695.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety B-Line BL15 Clear Goggles >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur