Learn More
Tocris Bioscience™ B I09
IRE1 endonuclease inhibitor; cell permeable
Marke:  Tocris Bioscience™ 6009/50
940.80 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18780498
  • 1230.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
B I09 is an IRE-1 RNase inhibitor (IC50 = 1.23 μM). Inhibits IRE-1/XBP1 pathway. Cell permeable. Inhibits growth of human chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells in vitro and promotes CLL regression in a mouse model.
Spezifikation
Spezifikation
Beige
1607803-67-7
303.31g/mol
Store at -20°C
50 mg
Hemmstoff
C16H17NO5
Soluble to 50mM in DMSO
Inhibits Rnase
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke