Learn More
Brady™ B-8423 Polyester Thermal Transfer Satin Labels
Printable, satin polyester labels for Thermal Transfer Printers.
198.00 € - 525.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL- und CSA-zugelassen |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | White |
Ausführung | Satin |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11573105
|
Brady™
236717 |
31.8 mm | 34.8 mm | 69.9 mm |
198.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16360062
|
Brady™
062400 |
50,8 mm | 54 mm | 101,6 mm |
525.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Permanent acrylic adhesive
- 25 mm small core
- For smooth surfaces
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Satin | |
Thermotransfer | |
Bestandsverfolgung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Platinenkennzeichnung, Lagermarkierung, Barcode-Etikettierung | |
1 | |
-70 bis +110 °C |
UL- und CSA-zugelassen | |
White | |
Polyester (B-8423) | |
Unsteril | |
BBP™11, BBP™12, PR Plus Serie, THT 76 mm Kerndrucker | |
Rechteck | |
0.071 mm |