Learn More
Brady™ B-7569 Vorbedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten, L4B Rauten
Die Vinylfolie ist beständig gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und Handhabung
Marke:  Brady™ 121638
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15346641
  • 158.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • BBP™31 und BBP™33 Allgemeine Kennzeichnungsmaterialien
  • Blankoetiketten mit vorgedruckten roten Diamanten ermöglichen es dem Drucker, 2-farbige GHS/CLP-Etiketten in einem Druckdurchgang zu produzieren
  • In drei Größen erhältlich, jede mit 6 Diamant-Layouts, die zu Vorlagen der MarkWare™Software passen
  • Betriebstemperatur: -4 bis +180 °F; Anwendungstemperatur: -50 bis 180 °F
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 – 5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Legende: L4B Raute
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
340/Rolle
-20 °C bis 75 °C
85 x 55 mm
85.00 mm
Vorgedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten für BBP3x-Drucker
Weiß mit vorgedruckten roten Diamanten
Vinyl
Chemische Markierung
1
Brady Arbeitsstation, MarkWare
0.102 mm
55 mm