Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement (50x), minus Vitamin A
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15440584
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15440584
Marke: Gibco™ 12587001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Geeignet für die Verwendung in den meisten Anwendungen mit Nervenzellen.
Gibco B-27 Supplement minus vitamin A is a customized, serum-free formulation based on the original, most cited neuronal cell culture supplement, designed specifically to support the proliferation and cultivation of neural stem cells (NSCs) and neural progenitor cells. By excluding vitamin A (also known as retinyl acetate or retinol), this variant prevents the differentiation-inducing effects of retinoic acid, making it ideal for maintaining NSCs and neural progenitors in their undifferentiated state.
B-27 Supplement minus Vitamin A ist eine Variation des am häufigsten zitierten neuronalen Zellkultur-Supplements und eine angepasste Version der ursprünglichen B-27 Supplements ohne Vitamin A (Retinylacetat). B-27 Supplement minus Vitamin A ist ein serumfreies Supplement, das ideal für die Kultivierung von neuronalen Vorläuferzellen und Stammzellen, entweder als Neurosphären in Suspension oder in adhärenten Monolayer-Kulturen, geeignet ist, ohne eine Differenzierung zu induzieren. B-27 Supplement minus Vitamin A ist als 50x Flüssigkeit erhältlich und für die Verwendung mit Neurobasal Medium oder Neurobasal-A Medium für neuronale Zellkulturen ohne erforderliche Astrozyten-Nährschicht konzipiert.
B-27 Supplement eignet sich für die Verwendung in den meisten Anwendungen mit Nervenzellen. Für weitere Anwendungen bieten wir alternative Formulierungen für das B-27 Supplement und Neurobasal Medien an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen.
Zelltyp Neuronale Vorläuferzellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 50 X
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Serumspiegel serumfrei
Sterilität Steril
Produktlinie B-27
Menge 100 mL
Versandbedingung Trockeneis
Quelle serumfrei
Getestet auf Endotoxin, Leistung, Sterilität