missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Aztreonam Selective Agar with Sheep Blood
Click to view available options
Menge:
10 Platten
Beschreibung
Optimize the isolation of Gram-negative bacteria with Aztreonam Selective Agar enriched with sheep blood, providing enhanced selectivity and reliable results.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Red |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm Plate |
| Herstellungsort | Germany |
| Produkttyp | Agar Plate |
| Füllgewicht | 22 g |
| Menge | 10 Platten |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur