Learn More
Synergy Healthcare™ X12 Azowipe Hard Surface Bactericidal Wipes
Ermöglicht die schnelle Desinfektion von harten Oberflächen. Synergy Healthcare™ Azowipe™ Desinfektionstücher für harte Oberflächen verschmieren nicht und sind robust und langlebig für den täglichen Gebrauch.
Marke:  Synergy Healthcare™ 81103
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15649795
  • 71.65 € / 200 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Desinfektionsmittel mit 70 % Isopropylalkohol
  • Breites Spektrum an Aktivitäten gegen eine Reihe von Mikroorganismen
  • Extrem schnelle Kontaktzeiten von nur 15 Sekunden
  • Nicht verschmierend und streifenfrei bei Verwendung auf harten Oberflächen.
  • Geeignet für die Lebensmittelherstellung, Gastgewerbe und Gastronomie.
  • Entspricht den HTM-01-05 Richtlinien
Specifications
Specifications
Desinfektionstuch
18 cm
Ja
Wischtuch
70 % Isopropylalkohol
20 cm
EN1276, EN13727, EN14476, EN1650/EN13624, EN14348
20 x 18 cm
200 Wischtücher/Spender
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers