Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ flache Beutel
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ Flachbeutel eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
149.04 € - 348.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 |
Verschlusstyp | Heißsiegel |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15641954
|
Synergy Healthcare™
PF100150 |
150 x 100 mm | 3600 | N/A | |||||
15651954
|
Synergy Healthcare™
PF100250 |
250 x 100 mm | 2400 | N/A | |||||
15671954
|
Synergy Healthcare™
MBO1007 |
210 x 150 mm | 2000 |
273.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15661954
|
Synergy Healthcare™
PF100300 |
300 x 100 mm | 2500 |
348.00 €
2500 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15681954
|
Synergy Healthcare™
PF150320 |
320 x 150 mm | 2000 | N/A | ||||
15601964
|
Synergy Healthcare™
PF75250 |
250 x 75 mm | 2400 | N/A | |||||
15691954
|
Synergy Healthcare™
PF200420 |
420 x 200 mm | 1200 |
335.00 €
1200 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus speziell behandeltem Papier, das beim Öffnen des Beutels weniger Fasern freisetzt, wodurch sich das Kontaminationsrisiko verringert
- Die neue Folientechnologie erhöht die Stärke der Beutelfolie bis zum 10-Fachen, wodurch ein Zerbrechen der Folie beim Öffnen praktisch ausgeschlossen ist.
- Zwischen den 2 Schichten, aus denen sich die die Beutelfolie zusammensetzt, befinden sich Indikatoren, die ein Verschieben und das Auslaufen von Tinte verhindern.
- Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Heißsiegel | |
Ja | |
Unsteril | |
6.30 kN/m |
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 | |
Blau | |
Polyethylen | |
170 °C bis 210 °C |